Learn More
Cole-Parmer™ Scienceware™ vibrierender Edelstahl-Spatel mit PTFE-Beschichtung
Artikelnummer. 11745459 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
8,25 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) unitSize
11745459 8,25 in. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11745459
Marke: Cole-Parmer™ 0626455
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Daumenrad einfach drehen, um die hinzugefügte Menge zu steuern
  • Das gezahnte Daumenrad bewegen, um die Schaufel zu vibrieren, und damit so wenig oder so viel Material wie nötig hinzugeben
  • Schmale V-förmige Schaufel lässt sich leicht in schmale Behälter und enge Ecken manövrieren
  • Edelstahl-Schaufel ist auch mit einer braunen PTFE-Beschichtung erhältlich
  • FDA-konform für Anwendungen mit direktem Lebensmittelkontakt
Spezifikation
Produkttyp Vibrationsspatel
Länge (angloamerikanisch) 8,25 in.
Länge (metrisch) Sägeblatt 20,96 cm
Material Edelstahl/PTFE-Beschichtung