Learn More
Eppendorf™ Universalplattformen für Laborschüttler
Artikelnummer. p-3535258
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Plattform:
13 in.
16 in.
18 in.
24 in.
30 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform:
11 in.
12 in.
18 in.
36 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Innova, I-Serie, Excella Schüttler
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 2350 Schüttler
Innova 43/43R, 2300, Serien 4300 und 4400, Schüttler E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC
Innova Modell 2150 Schüttler
Innova Tragbares Modell 2050
Schüttler Innova I26/I-26R
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11692764
Marke: Eppendorf™ PTL386
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Klemmen (gesondert zu bestellen)
Für den Einsatz mit New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™ Schüttlern
  • Für eine Vielzahl von Zubehörklemmen, Reagenzglasgestellen und Geltabletts für mehr Flexibilität
  • Aufnahme von Kombinationen aus Kolben oder Reagenzglasgestellen
  • Mit vorgebohrten Löchern
Die aufgeführten Kapazitäten betreffen die gängigsten Gefäße jeder Größe, die in ein ausgewogenes Muster passen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Universal-Plattform
Abmessungen (L x B) 24 x 36 in. (610 x 914 mm)
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 24 in.
Länge (metrisch) 610 mm
Länge (metrisch) Plattform 61 cm
Breite (angloamerikanisch) 36 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 36 in.
Breite (metrisch) 914 mm
Breite (metrisch) Plattform 91,4 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Innova 2350 Schüttler
Enthält Vorgebohrte Löcher