Learn More
ratiolab™ Scintillation Vessels
Scintillation vessels with high-precision design for use with robotic analytical systems.
Marke:  ratiolab™ 5810110
Artikelnummer. 11857842
  • 174.00 € / 2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Insert tubes with special leakproof caps for scintillation bottles
  • Convenient opening and closing
Spezifikation
Spezifikation
14 mm
4 mL
53 mm
HDPE
Cardboard Box
1000 Vessels/Pk., 2 Pk./Cs.