missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCN11A Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody

Artikelnummer. 30283606
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283606 100 μg 100 Mikrogramm
30283013 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30283606

Marke: Invitrogen™ MA559045

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Wuhan U. patent anti-Nav1.9.

Epithelial sodium channels are amiloride-sensitive members of the Degenerin/epithelial sodium channel (Deg/ENaC) superfamily of ion channels. Members of this superfamily of ion channels share organizational similarity in that they all possess two short intracellular amino and carboxyl termini, two short membrane spanning segments, and a large extracellular loop with a conserved cysteine-rich region. There are three homologous isoforms of the ENaC (alpha, beta, and gamma) protein. ENaC in the kidney, lung, and colon plays an essential role in trans-epithelial sodium and fluid balance. ENaC also mediates aldosterone-dependent sodium reabsorption in the distal nephron of the kidney, thus regulating blood pressure. ENaC is thought to be regulated, in part, through association with the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride ion channel. Gain-of-function mutations in beta- or gamma-ENaC can cause severe arterial hypertension (Liddels syndrome) and loss-of-function mutations in alpha- or beta-ENaC causes pseudohypoaldosteronism (PHA-1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SCN11A Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM Histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.