missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCN1A Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | SCN1A |
|---|---|
| Konzentration | 0.33 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16825985
|
Proteintech
28079-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16815985
|
Proteintech
28079-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Epithelial sodium channels are amiloride-sensitive members of the Degenerin/epithelial sodium channel (Deg/ENaC) superfamily of ion channels. Members of this superfamily of ion channels share organizational similarity in that they all possess two short intracellular amino and carboxyl termini, two short membrane spanning segments, and a large extracellular loop with a conserved cysteine-rich region. There are three homologous isoforms of the ENaC (alpha, beta, and gamma) protein. ENaC in the kidney, lung, and colon plays an essential role in trans-epithelial sodium and fluid balance. ENaC also mediates aldosterone-dependent sodium reabsorption in the distal nephron of the kidney, thus regulating blood pressure. ENaC is thought to be regulated, in part, through association with the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride ion channel. Gain-of-function mutations in beta- or gamma-ENaC can cause severe arterial hypertension (Liddels syndrome) and loss-of-function mutations in alpha- or beta-ENaC causes pseudohypoaldosteronism (PHA-1).Spezifikation
| SCN1A | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat | |
| P04774, P35498 | |
| 6323, 81574 | |
| SCN1A Fusion Protein Ag25942 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SCN1A |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FEB3, GEFSP2, HBSCI, NAC1, Nav1.1, SCN1, SCN1A, SMEI | |
| SCN1A | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts