Learn More
SCNM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7206676 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16834694 20 μL 20 Mikroliter
16824694 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16834694
Marke: Proteintech 154901AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SCNM1 is a zinc finger protein and putative splicing factor. In mice, Scnm1 modifies phenotypic expression of Scn8a mutations.
Spezifikation
Antigen SCNM1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.22 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SCNM1
Gen-Zugriffsnummer Q8K136, Q9BWG6
Gen-Alias SCNM1, sodium channel modifier 1
Gensymbole SCNM1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SCNM1 Fusion Protein Ag7854
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 310662, 69269, 79005
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG