Learn More
Scopine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408326
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16408326 100 mg 100 Milligramm
16474367 50 mg 50 Milligramm
16428498 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16408326 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0459A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Scopine hydrochloride (6,7-Epoxytropine hydrochloride) is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.
Scopine hydrochloride (6,7-Epoxytropine hydrochloride) is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scopine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 85700-55-6
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H14ClNO2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 6,7-Epoxytropine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (521.76 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (130.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3O[C@@H]3[C@H](N2C)C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 191.66
Formelmasse 191.66
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research