Learn More
Scopolamine Sulfate, TRC
Artikelnummer. 30418333
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418333 25 mg
30412435 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30418333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS20004025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 866926-81-0
Summenformel C17H21NO7S
Molekulargewicht (g/mol) 383.42
Synonym α-[(Sulfooxy)methyl]benzeneacetic Acid C-[(1α,2α,4α,5α,7β)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl] Ester
SMILES CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](COS(=O)(=O)O)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scopolamine Sulfate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H21NO7S/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)25-16)24-17(19)12(9-23-26(20,21)22)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-16H,7-9H2,1H3,(H,20,21,22)/t11-,12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
Formelmasse 383.1039