Learn More
Skopolinmethobromid, TRC
Artikelnummer. 17914625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914625 5 mg 5 Milligramm
17901595 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17914625 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS1999955MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1044148-31-3
Summenformel C9 H16 N O2 . Br
Molekulargewicht (g/mol) 250.13
Synonym (2S,3aR,5S,6S,6aS)-Hexahydro-6-hydroxy-4,4-dimethyl-2,5-methano-2H-furo[3,2-b]pyrrolium Bromide (1:1), Scopoline Methobromide (5CI)
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scopoline Methobromide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H16NO2.BrH/c1-10(2)6-3-5-4-7(10)9(12-5)8(6)11;/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t5-,6-,7+,8-,9-;/m0./s1
Formelmasse 249.0364