Learn More
Ansell™ Scorpio™ Serie 19-024, schwarze Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren
Click to view available options
Größe:
8
10
Description
- Chemikalienbeständige Handschuhe
- Kombiniert die Flexibilität und chemische Beständigkeit von Neopren mit dem Komfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Thermofutters
- Zum Schutz der Anwender bei Anwendungen, bei denen thermische und chemische Risiken bestehen
- Gute mechanische und chemische Eigenschaften
- Unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln und Reinigungslösungen
- Bietet Schutz gegen Fette und Öle
- Hervorragende Flexibilität und Griffigkeit
Anwendungen:
- Beschickung und Mischung von Rohstoffen
- Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
- Press work
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
- Unerwartete Leckagen oder andere Freisetzungen
Specifications
Material der Rückseite | Neopren |
Stulpenmaterial | Neopren |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Größe | 8 |
Modell | 19-024 |
Temperature (Metric) Max | 180 °C |
Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Menge | 1 Paare |
Beständig gegen | Chemische Resistenz |
Show More |