Learn More
Ansell™ Scorpio™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 8-352 aus Neopren
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Flexibel
- Texturierte Oberfläche
- 100 % flüssigkeitsdicht
- Weiche dehnbare Strickeinlage ohne Nähte im Arbeitsbereich
- Hoher Tragekomfort, gepolsterte Handflächen, schweißabsorbierend und Schutz vor Scheuerstellen
- Gute Nasshaftung. Sichere Handhabung für eine höhere Produktivität
- Bessere Handhabung, weniger Belastung für die Hand und leichteres An und Ausziehen
- Neoprenbeschichtung
- Umfassenden Schutz vor Chemikalien
- Zertifiziert gemäß FDA21 CFR 177-2600
Anwendungen:
- Zum Reinigen von Öfen, Destillationspumpen, -ventilen und -schläuchen, BTX-Verfahren
- Anlagenreparatur und -wartung
- Befüllen, Mischen und Portionieren von Rohstoffen
- Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
- Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen
- Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen, BTX-Verfahren
- Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern oder Tanks und Verarbeitungsanlagen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Neopren |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, EN 388: 3121, EN 374 |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Coating Material | Neopren |
| Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Modell | 8-352 |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Auskleidung | Interlock-Strickbaumwolle |
| Handflächentyp | Handfläche vollständig beschichtet |
| Mehr anzeigen |