Learn More
Ansell™ Scorpio™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 8-352 aus Neopren
Artikelnummer. p-8005348 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12649791
Marke: Ansell™ 8352080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Neopren-Tauchbeschichtung auf Interlock-Strickfutter gewährleistet besseren Halt auf nassen und rutschigen Materialien.
  • Flexibel
  • Texturierte Oberfläche
  • 100 % flüssigkeitsdicht
  • Weiche dehnbare Strickeinlage ohne Nähte im Arbeitsbereich
  • Hoher Tragekomfort, gepolsterte Handflächen, schweißabsorbierend und Schutz vor Scheuerstellen
  • Gute Nasshaftung. Sichere Handhabung für eine höhere Produktivität
  • Bessere Handhabung, weniger Belastung für die Hand und leichteres An und Ausziehen
  • Neoprenbeschichtung
  • Umfassenden Schutz vor Chemikalien
  • Zertifiziert gemäß FDA21 CFR 177-2600
Anwendungen:
  • Zum Reinigen von Öfen, Destillationspumpen, -ventilen und -schläuchen, BTX-Verfahren
  • Anlagenreparatur  und -wartung
  • Befüllen, Mischen und Portionieren von Rohstoffen
  • Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
  • Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen
  • Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen, BTX-Verfahren
  • Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen
  • Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern oder Tanks und Verarbeitungsanlagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Neopren
Zertifizierung/Konformität ANSI, EN 388: 3121, EN 374
Stulpenmaterial Neopren
Coating Material Neopren
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Produkttyp Immersionshandschuhe
Modell 8-352
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidung Interlock-Strickbaumwolle
Handflächentyp Handfläche vollständig beschichtet
Menge 72 Paar
Beständig gegen Chemikalien
Serie 8-352