Learn More
Sampling Systems™ Scorpion PharmaScoop™
Artikelnummer. 15849641 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15849641 1500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15849641 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. A3461500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Scorpion PharmaScoop™ hat einen ergonomischen Griff, der sich oben auf der Schaufel befindet.
  • Hygienische, spaltfreie Konstruktion
  • 316L-Edelstahl
  • Mattierte Oberfläche
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • Strapazierfähige Bauweise
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Ausführung Poliert
Breite (metrisch) 155 mm
Material Edelstahl (316L)
Länge (metrisch) 280 mm