Learn More
3M™ Scotch-Brite™ verschleißbeständiges Blatt
Artikelnummer. 10178444 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
158 x 224 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10178444 158 x 224 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10178444 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100039075
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Scotch-Brite™ verschleißbeständige Blätter sind für Reinigung, Endbearbeitung und leichte Entgratung konzipiert.
  • Behalten Sie die Geometrie des Werkstücks bei
  • Zur effizienten Reinigung, Endbearbeitung und leichten Entgratung
  • Kann in Maschinen- und manuellen Anwendungen verwendet werden
  • Erstellen Sie eine Satinoberfläche auf Metall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 158 x 224 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Maschinen- und manuelle Anwendungen