missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SCOTfluor 510 Fmoc-Dapa-OH
Beschreibung
SCOTfluor 510 Fmoc-Dapa-OH is a Fmoc protected fluorescent amino acid. Used as a building block in solid-phase peptide synthesis to prepare PAINT imaging probes. Application: use in solid-phase peptide synthesis (SPPS) for PAINT imaging. Properties and Photophysical Data: excitation and emission maxima (λ) are 488 nm and 601 nm, respectively; quantum yield = 0.19; extinction coefficient = 4,480 M-1cm-1.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]selenadiazol-4-yl)amino) propanoic acid |
| CAS | 3023933-33-4 |
| Menge | 25 mg |
| Ziel | Fluorescent Probes |
| Summenformel | C24H19N5O6Se |
| Reinheit | 0.95 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?