Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Artikelnummer. 10449092
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
37 x 59 cm
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Packungsgröße
10449092 37 x 59 cm Weiß 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10449092 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 6004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.21 €
    64.19 € / 6 Rollen
    Sparen 21.02 €
    24% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützt medizinische Liegen und sorgt für Hygiene in der Gesundheitsumgebung. Scott™ Medizinische Liegenbezüge können in Verbindung mit einem Spendersystem verwendet werden, um den Verbrauch zu kontrollieren und Verschwendung zu reduzieren.
  • 2-lagiger Sofabezug
  • Robust, reißfest und langlebig
  • Ideal zum Schutz von Liegen und zur Aufrechterhaltung hoher Hygienestandards in der Gesundheitsumgebung
  • Perforiert
  • Kann verwendet werden mit einem Scott™ Spender für Sofabezug-Reinigungstücher zur besseren Verbrauchskontrolle und Abfallreduzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Klinische Rollen
Farbe Weiß
Material AIRFLEX-Gewebe
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 37 x 59 cm
Länge (angloamerikanisch) 14,6 in.
Länge (metrisch) 37 cm
Lage 2-lagig
Menge 6 Rollen x 135 Tücher
Breite (angloamerikanisch) 23,2 in.
Breite (metrisch) 59 cm