Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8008297
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
37 x 59 cm
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Rollen
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe unitSize
10449092 37 x 59 cm Weiß 6 Rollen
1 options
Artikelnummer. 10449092
Marke: Kimberly-Clark™ 6004
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Weiße, 2-lagige Liegenabdeckungen für hochwertigen Schutz. Kostengünstige und leichte, gut transportable Ärzterollen. Ideal zum Abdecken von Ärzteliegen im Gesundheitswesen. Robust, reißfest und strapazierfähig. 59 cm (B).
  • Ideal zum Schutz von Ärzteliegen und zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards im Gesundheitswesen.
  • Leichte, gut transportable Rollen
  • Weich, saugfähig, reißfest und haltbar
  • Hochwertiger Schutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Klinische Rollen
Farbe Weiß
Material Airflex™ Gewebe
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B) 37 x 59 cm
Länge (angloamerikanisch) 14.6 in.
Länge (metrisch) 37 cm
Lage 2-lagig
Menge 6 Rollen x 135 Tücher
Breite (angloamerikanisch) 23.2 in.
Breite (metrisch) 59 cm