Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10604351
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 m x 590 mm
Conditionnement:
6 Rollen
Code produit. Abmessungen (L x B) unitSize
10604351 50 m x 590 mm 6 Rollen
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10604351
Marque: Kimberly-Clark™ 6027
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Weiße, 3-lagige Liegenabdeckungen für überragende Weichheit und hochwertigen Schutz. Kostengünstige und leichte, gut transportable Ärzterollen. Ideal zum Abdecken von Ärzteliegen im Gesundheitswesen. Robust, reißfest und strapazierfähig. 50 cm (B), kombinierbar mit Spender 7056.
  • Ideal zum Schutz von Ärzteliegen und zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards im Gesundheitswesen.
  • Überragende Weichheit und hochwertiger Schutz
  • Leichte, gut transportable Rollen
  • Kombinierbar mit dem Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Toilettenpapier
Länge (angloamerikanisch) 164 ft.
Länge (metrisch) 50 m
Breite (angloamerikanisch) 23.2 in.
Breite (metrisch) 590 mm
Material Papier
Abmessungen (L x B) 50 m x 590 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) High Traffic Washrooms
Lage 3-lagig
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.