Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Antibakterieller Schaum-Handreiniger – Unparfümierte Schaumseife
Beschreibung
- Entwickelt zur Unterstützung der Einhaltung von Hygienevorschriften am Arbeitsplatz, wo Hygiene oberste Priorität hat.
- Scott™ Control™ Der antibakterielle Schaum-Handreiniger minimiert das Risiko und unterstützt die Hygienepraktiken
- Wirksam gegen eine Vielzahl von Bakterien, tötet bis zu 99,999 % der Mikroorganismen ab, die Infektionen oder Krankheiten verursachen können.
- Ideal für alle Bereiche, in denen Hygiene von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelverarbeitung und in der Gastronomie.
- Hygienisch versiegelte, antibakterielle Schaumseifen-Nachfüllpackungen mit integrierter Pumpe fördern die Hygiene am Arbeitsplatz, da bei jedem Wechsel der Handseifen-Nachfüllpackung eine neue, saubere Düse zur Verfügung steht.
- Hypoallergen getestet, pH-neutral und frei von Duft- und Farbstoffen.
- Angereichert mit feuchtigkeitsspendenden und hydratisierenden Inhaltsstoffen
- Jede Nachfüllkartusche für Schaumseife reicht für 2.500 Anwendungen.
- Die Installation ist dank des einfachen Klicks und Drückens schnell und unkompliziert, und die Handseifenkassette kann in weniger als 6 Sekunden gewechselt werden.
- Im leeren Zustand platzsparend komprimiert und nach dem Ausbau der Pumpe vollständig recycelbar.
- Die hygienischen Seifennachfüllpackungen sind mit einer Vielzahl von Spendern kompatibel und eignen sich somit für jeden Waschraum.
- Entspricht EN1499 und EN1276. 6 x antibakterielle Schaum-Handreiniger-Kassetten, klar/parfümfrei.
- Jede Nachfüllpackung für durchsichtige Schaumseife enthält einen Liter antibakterielle Seife.
- Völlig frei von Triclosan, trägt zur Verbesserung der Handhygiene bei und hilft, die Verbreitung von Keimen zu verhindern.
- Farb- und parfümfreie Schaumseife, die sanft zur Haut ist
- Bis zu doppelt so viele Waschvorgänge pro Liter im Vergleich zu herkömmlichen Flüssigseifen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schaum-Handseife |
| Farbe | Klar |
| Form | Schaumstoff |
| Größe | 6 x 1 L |
| Volumen (metrisch) | 6 x 1 l |