Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Gefaltetes Toilettenpapier, Großpackung
Artikelnummer. 12601476
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
36 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12601476 Weiß 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12601476 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 8508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00 €
    69.24 € / 36 Stück
    Sparen 112.76 €
    61% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Minimierung von Risiken für Szenarien, in denen Hygiene und Kontaminationskontrolle Priorität haben. Scott™ Control™ Toilettenpapier mit gefaltetem Design gibt einzelne Blätter aus, sodass man nur das Blatt berührt, das man benutzt. Dadurch werden die Hygiene am Arbeitsplatz verbessert und Abfall reduziert.
  • Gleichbleibende Qualität zu einem erschwinglichen Preis
  • Weich, reißfest und saugfähig mit intelligenter Faltung, sodass die Tücher nicht reißen. Reduziert Verschwendun
  • 100 % Recyclingfasern. Mit dem EU-Umweltzeichen
  • kombinierbar mit 6946, 6990, 6975 & 8972.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Toilettenpapier
Länge (angloamerikanisch) 7,3 in.
Länge (metrisch) 18.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 4,6 in.
Breite (metrisch) 11.7 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Beschreibung Großpackung
Abmessungen (L x B) 18.6 x 11.7 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Toiletten mit hohem Besucheraufkommen
Verpackungsmenge 36 Packungen à 250 Blatt (9000 Blatt)
Lage 2-ply