Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Gerollte Handtücher
Artikelnummer. 15829514
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15829514 Weiß 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15829514 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 6691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 €
    100.93 € / 6 Stück
    Sparen 117.07 €
    53% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Unterstützung von Hygienestandards am Arbeitsplatz ohne Beeinträchtigung der Effizienz. Scott™ Essential™ Gerollte Handtücher sind die längsten und effizientesten Handtücher im Vergleich zu Konkurrenzsystemen; sie bieten 25 % mehr Handtücher bei weniger Nachfüllungen für zuverlässiges Händetrocknen im Alltag.
  • Diese Papiertücher sind die effizientesten Handtücher zum zuverlässigen täglichen Händetrocknen, um die Hygiene am Arbeitsplatz zu fördern, und sind 25 % länger als die entsprechenden Rollenhandtücher der Mitbewerber
  • Diese Papiertuchrolle ist zur Sicherheit für Kunden mit der Marke Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Papierhandtuch
Länge (angloamerikanisch) 1148.3 ft.
Länge (metrisch) 350 m
Breite (angloamerikanisch) 7,8 in.
Breite (metrisch) 19.8 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) stark frequentierte Waschraumumgebungen
Verpackungsmenge 6 Rollen/Blatt
Umweltfreundliche Eigenschaften Recycelt F4