Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Slimroll™ Gerollte, einlagige Papierhandtücher, 6 Rollen
Artikelnummer. 30158565
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30158565 Blau 6 Stück
30158562 Weiß 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30158565 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 6696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 €
    70.33 € / 6 Stück
    Sparen 95.67 €
    57% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handtücher sind so konzipiert, dass sie in Umgebungen mit hohem Kontaminationsrisiko erkennbar sind und somit die Hygienestandards unterstützen, ohne die Effizienz beim Händetrocknen zu beeinträchtigen. Ideal für beengte Waschräume.
  • 6 x 190 m = 4.560 Blatt, weiß, 1-lagig Slimroll gerollte Handtücher (insgesamt 1.140 m)
  • Jede Slimroll Eine Packung Papierhandtücher enthält 190 Meter gerolltes Handtuch, das entspricht 760 Blatt Papierhandtuch.
  • Die Rolle ist stolz mit dem Stempel geprägt Scott Marke für Kundenzufriedenheit und deren Nutzung Airflex Technologie für schnellere Absorption und hygienischere Trocknung
  • Lebensmittelkontakt- und EU-Umweltzeichen-zertifiziert
  • Kompatibel mit dem Aquarius Handtuchrollenspender mit Einmalreinigung in Weiß (7955) oder Schwarz (7956).
  • Entwickelt für zuverlässige Händehygiene in Waschräumen mit begrenztem Platzangebot und maximaler Effizienz. Slimroll Handtücher für zuverlässiges Händetrocknen im Alltag
  • Einzigartig Airflex Die Technologie ermöglicht eine schnellere Absorption und damit hygienischeres Händetrocknen bei gleichzeitig geringerem Verbrauch und weniger Abfall.
  • Der Spender ist vollständig geschlossen, sodass Benutzer nur das Handtuch berühren, das sie zum Händetrocknen benutzen.
  • Berührungslose Spender verringern das Risiko von Kreuzkontaminationen und unterstützen so die Hygienestandards zusätzlich.
  • Innovative, nie leer werdende Ersatzrolle in der kompatiblen Kimberly-Clark Bei Handtuchspendern wird bereits vor dem Verbrauch der Originalrolle eine Ersatzrolle in das System eingeführt.
  • Die Stummelwalzenfunktion erhöht die Kapazität dieses Systems um 5 %.
  • Die Rollen verfügen über eine Kompressionstechnologie, die durch reduzierten Lager- und Transportaufwand für mehr Nachhaltigkeit sorgt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Handtuchrolle
Länge (angloamerikanisch) 1.47 ft.
Länge (metrisch) 45 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,8 in.
Breite (metrisch) 19.80 cm
Material Papier
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelverarbeitung
Verpackungsmenge 190 m x 6 Rollen (1140 m Gesamt)