Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Click to view available options
Verpackungsmenge:
6 x 6 Rollen x 350 Blatt
8 x 8 Rollen x 350 Blatt
Packungsgröße:
36 Stück
Beschreibung
- Scott™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Toilettenpapierrolle |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.72 in. |
| Länge (metrisch) | 12 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 3.74 in. |
| Breite (metrisch) | 9,5 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001, EU-Umweltzeichen und FSC-zertifiziert |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 9,5 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | High Traffic Washrooms |
| Mehr anzeigen |