Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Mehrfach gefaltete, einlagige Papierhandtücher 1804, 16er-Packung
Description
16 x 250 weiße, einlagige Papierhandtücher (insgesamt 4.000 Stück). Eine Klammer gefalteter Handtücher enthält 250 weiße, einlagige Einweghandtücher. Dank der cleveren Mehrfachfaltung der Z-Falz-Handtücher wird immer nur ein Handtuch gleichzeitig freigegeben. Dies reduziert Abfall und fördert die Hygiene in Waschräumen. Die Z-Falz-Papierhandtücher werden aus einem einzigartigen Material hergestellt. Airflex Dank ihrer speziellen Technologie sind sie weich, strapazierfähig und hoch saugfähig, selbst im nassen Zustand, und eignen sich perfekt als Handtücher im Badezimmer. Scott Mehrfach gefaltete Handtücher tragen die EcoLogo Diese Handtücher sind mit dem Aquarius Mehrfachfalt-Handtuchspender (Produktcode U7023) kompatibel. Sie bieten Ihnen ein komfortables und zuverlässiges Waschraumerlebnis. Scott Handtuchlösungen für Waschräume und Badezimmer, die Ihnen dabei helfen, Hygienestandards einzuhalten, ohne Kompromisse bei Qualität und Preis einzugehen. Scott Z-gefaltete Handtücher sind weicher, saugfähiger und reißfester als herkömmliche Papierhandtücher. Das einzigartige Handtuch Airflex Die Technologie gewährleistet, dass jedes leichte, einlagige Scott Das mehrfach gefaltete Handtuch ist saugfähig und reißfest, auch im nassen Zustand. Dadurch wird verhindert, dass die Papierhandtücher beim Händetrocknen durchweichen oder reißen, und es wird eine gute Handhygiene gefördert. Die clevere Mehrfachfaltung jedes einzelnen Papierhandtuchs verhindert ein Einreißen beim Herausziehen aus dem Spender und sorgt dafür, dass jedes Mal nur ein Einweghandtuch ausgegeben wird. Dadurch werden Verschmutzung und Abfall reduziert und die Hygiene am Arbeitsplatz verbessert – und das alles zu einem erschwinglichen Preis. Der Kimberly-Clark Die Handtücher sind mit dem Aquarius Mehrfachfalt-Papierhandtuchspender (Produktcode U7023) kompatibel. Scott Die mehrfach gefalteten Einwegtücher tragen das EcoLogo; Ihre Garantie dafür, dass sie in jedem Schritt des Herstellungsprozesses verantwortungsvoll produziert werden. Jede Kimberly-Clark Das Papierhandtuch hat die Maße 23,5 cm (L) x 23 cm (B). 16 x 250 weiße, einlagige Papierhandtücher (insgesamt 4.000)
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Mehrfach gefaltetes Handtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.42 ft. |
| Länge (metrisch) | 43.5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,5 in. |
| Breite (metrisch) | 24.6 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesundheitswesen, Akutversorgung |
| Verpackungsmenge | 250 x 16 Packungen (insgesamt 4000) |