Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ 2-lagige, gefaltete Papierhandtücher, 20er-Packung
Artikelnummer. 10311962
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
250 x 330 mm
500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in.)
Packungsgröße:
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10311962 500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in.) 20 Stück
12698845 250 x 330 mm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10311962 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 6812
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nachhaltige, einzeln in C-Form gefaltete Handtücher, hergestellt in Deutschland aus 100 % recycelten Fasern. Blauer Engel, FSC und ist mit dem Europäischen Umweltzeichen für zusätzliche Umweltsicherheit zertifiziert. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
20 Packungen à 84 weiße, zweilagige Tücher (insgesamt 1.680 Stück) einzeln gefaltete Handtücher, hergestellt in Deutschland aus 100 % Recyclingfasern. Eine praktische, zuverlässige und nachhaltige Lösung. Blauer Engel. FSC und ist mit dem Europäischen Umweltzeichen für zusätzliche Umweltsicherheit zertifiziert. Für Lebensmittelkontakt geeignet. Kompatibel mit dem Aquarius Falthandtuchspender in Weiß (Produktcode 6954). Für eine praktische, zuverlässige und nachhaltige Lösung wählen Sie Hostess. NATURA Handtücher. Einzeln gefaltete Handtücher im C-Design, hergestellt in Deutschland aus 100 % recycelten Fasern. Kompatibel mit dem Aquarius Falthandtuchspender in Weiß (Produktcode 6954). Blauer Engel, FSC und ist mit dem Europäischen Umweltzeichen für zusätzliche Umweltsicherheit zertifiziert. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Jeder Karton enthält 20 Packungen mit je 140 zweilagigen Blättern im Format 25 cm x 33 cm. 20 x 140, 2-lagige Platten (insgesamt 2.800)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gefaltetes Handtuch
Länge (angloamerikanisch) 1.93 ft.
Länge (metrisch) 500 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.18 ft.
Breite (metrisch) 36 cm
Material Papier
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in.)
Format C-Faltung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stark frequentierte Toiletten in Arbeitsumgebungen und öffentlichen Bereichen
Lage 2-lagig