Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Jumbo-Toilettenpapierrolle, 2-lagig, weiß
Beschreibung
- Hochwertiges Toilettenpapier in Jumbo-Rollen bietet eine effiziente Lösung für stark frequentierte Bereiche und gewährleistet durch zuverlässige Spülbarkeit die Vermeidung von Verstopfungen.
- Aus Gründen der Umweltverträglichkeit wird es aus 100 % recycelten Fasern hergestellt. FSC zertifiziert und trägt das europäische Umweltzeichen.
- Kompatibel mit Aquarius™ Toilettenpapierspender.
- Bietet eine hohe Kapazität, wobei jede Rolle 5x länger ist als eine Standardrolle.
- Geprägt Scott™ und die Muster verleihen jedem Blatt Toilettenpapier ein verbessertes Aussehen und eine angenehmere Haptik.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Jumbo-Toilettenpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 20,4 in. |
| Länge (metrisch) | 400 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 10,2 in. |
| Breite (metrisch) | 9,5 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | EU-Umweltzeichen, FSC |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 400 m x 9 cm (1312,3 ft. x 3,5 in.) |
| Format | Jumbo-Rollen |
| Mehr anzeigen |