Learn More
Ohaus™ Scout™ SKX Tragbare Unterrichtswaage
Artikelnummer. 15569621 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
120 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15569621 120 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15569621 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30253070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Bildungsanwendungen und ausgestattet mit einem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Bildungssoftware.
  • Hervorragender Überlastschutz und praktisches stapelbares Design für eine bequeme Lagerung.
  • Verbesserte Funktionalität mit hellem hintergrundbeleuchtetem LCD und 4-Tasten-Bedienung.
  • Für die Datenprotokollierung und -kommunikation stehen mehrere Konnektivitätsoptionen zur Verfügung.
  • Ausgelegt für den Einsatz im Klassenzimmer mit bildungsspezifischen Softwareanwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp RS232 (als Zubehör erhältlich) USB-Host (als Zubehör erhältlich) USB-Gerät (als Zubehör erhältlich) Ethernet (als Zubehör erhältlich) Bluetooth (als Zubehör erhältlich)
Beschreibung Elektronische Waage, SKX123 EU
Fassungsvermögen 120 g
Lesbarkeit 0,001000 g
Enthält AC-Adapter
Linearität 0,003000 g
Material ABS-Gehäuse, Teller aus Edelstahl
Modell SKX123
Wiederholgenauigkeit 0,002000 g
Stabilisierungszeit 1.500 s
Abmessungen (L x B x H) 222,00 x 202,00 x 103,000 mm
Länge (angloamerikanisch) 8,70 in.
Länge (metrisch) 222,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 8,00 in.
Breite (metrisch) 202,00 mm
Breite (metrisch) Schale 93 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,10 in.
Höhe (metrisch) 103,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8,70 in.
Tiefe (metrisch) 222,00 mm