missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCP1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18582170 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18582170 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18582170

Marke: Novus Biologicals NB300229APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SCP1 Polyclonal antibody specifically detects SCP1 in Mouse, Rat, Chicken, Mammalia, Parasite, Monkey, Human (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, ChIP assay, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SCP1
Anwendungen Western Blot, Simple Western, ChIP Assay, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), ChIP Assay
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Cancer/testis antigen 8, CT8MGC104417, HOM-TES-14, SCP1SCP-1, synaptonemal complex protein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to the C-terminus of the mouse SCP1 protein sequence. [UniProt# Q62209]
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6847
Zielspezies Mouse, Rat, Chicken, Mammalia, Parasite
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.