missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCP1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB300-228C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SCP1 Polyclonal specifically detects SCP1 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting.
Spezifikation
| SCP1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting | |
| Q15431 | |
| SYCP1 | |
| A C-terminal synthetic peptide made to the human SCP1 protein sequence. [UniProt# Q15431] | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 6847 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Cancer/testis antigen 8, CT8MGC104417, HOM-TES-14, SCP1SCP-1, synaptonemal complex protein 1 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Primate | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur