Learn More
SCP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA131221
Artikelnummer. 11596013
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
PA1-31221 detects SCP1 from mouse, human samples. PA1-31221 has been successfully used in immunofluorescence applications. The PA1-31221 immunogen is: Synthetic peptide (Human) (C terminal).
The synaptonemal complex is a proteinaceous complex that apparently mediates synapses during the zygotene stage and then disintegrates. It is a complex structure that unites homologous chromosomes during the prophase stage of meiosis. It is the result of
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SCP1
Polyclonal
Unconjugated
Q15431, Q62209
SYCP1
Synthetic peptide (Human) (C terminal).
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
1 mg/mL
SYCP1
CT8, HOM-TES-14, MGC104417, SCP1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
20957, 6847
4° C, do not freeze