Learn More
Sampling Systems Schaber-Verlängerungsstange
Artikelnummer. 30040269 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl (316L)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30040269 Edelstahl (316L) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30040269 Lieferant Sampling Systems Lieferanten-Nr. A1171000
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit unserer Verlängerungsstange lässt sich die Reichweite unserer sterilen Schaber vergrößern.
  • 1 m Verlängerungsstange
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Ideal für den Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
  • Schnelle Lieferung
  • Auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Verlängerungsstange
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Edelstahl (316L)