Beschreibung
Optionaler Schwerkraftdeckel für automatische Mahlraumreduktion
Typ: Schaber
Typ: Schaber
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schaber |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine einfachere Wiederverwertung von klebrigen Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für die Mühle GRINDOMIX GM 300 |