Learn More
BOLA Scrapers
Artikelnummer. 10013551
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
90 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10013551
Marke: BOLA H91608
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Scrapers PTFE, solid
  • Scrapers made of PTFE with tapered end.
  • Ideal handling due to big handle and wide blade.
  • Universal chemical resistance.
Spezifikation
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Autoclavable
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 120 mm