Learn More
BOLA Schaber
Artikelnummer. 10610372
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
90 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
10610372 90 mm 1 Stück
10309381 50 mm 1 Stück
10013551 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10610372 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. H 91606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.91 €
    281.69 € / 1 Stück
    Sparen 209.22 €
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Abstreifer aus PTFE, massiv
  • Schaber aus PTFE mit konischem Ende.
  • Optimale Handhabung dank großem Griff und breiter Klinge.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit.
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 90 mm