Learn More
BOLA Scrapers
Beschreibung
- Scrapers made of PTFE with tapered end.
- Ideal handling due to big handle and wide blade.
- Universal chemical resistance.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Non-sterile |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Breite (metrisch) | 50 mm |