Learn More
Fisherbrand™ Screen
Artikelnummer. 12358546
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
GD-5040 Vakuum-Geltrocknersystem (FB7737)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12358546 GD-5040 Vakuum-Geltrocknersystem (FB7737) 1 Stück
10589391 GD-5040 Vakuum-Geltrocknersystem (FB7737) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12358546 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. GDSSS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für die Verwendung mit Vakuum-Geltrocknern
  • Funktioniert in Verbindung mit Aluminiumguss-Sockel
  • Dient als Stütze für poröse Gele
  • Verteilt Wärme und Unterdruck gleichmäßig
  • Verhindert Risse im Gel beim Trocknen
  • Porengröße des Edelstahlblechs: 1mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) GD-5040 Vakuum-Geltrocknersystem (FB7737)
Typ Screen