Beschreibung
- Mit PTFE-beschichteter Silikondichtung
- Gemäß DIN 168
- Auslaufsicher mit ausgezeichneter Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PBT |
| Gewindegröße (metrisch) | GL25 |
| Auskleidungsmaterial | Silikondichtung |
| Halsausführung | 14 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenaufbewahrungsflaschen mit Schraubverschluss |