Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlusskappe, mit Flachdichtung für Sicherheitsschliffe
Artikelnummer. 15901551 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
15901551 NS 14/23 10 Stück
15894598 NS 19/26 10 Stück
15824608 NS 34/35 10 Stück
15804608 NS 24/29 10 Stück
15814608 NS 29/32 10 Stück
15834608 NS 45/40 10 Stück
6 options
Artikelnummer. 15901551
Marke: DWK Life Sciences 286214202
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum sicheren Verschließen von DURAN™ Gewindehülsen nach Gebrauch.
Mit geschlossenen Schraubkappen lassen sich Apparaturen aus DURAN™ Sicherheitsschliffen nach Gebrauch sicher verschließen. Die PTFE-beschichtete Silikondichtung sorgt für maximale chemische Beständigkeit.
  • Sicherer Verschluss der Sicherheitsschliffe vermindert ein unbeabsichtigtes Öffnen des Schliffes
  • Die PTFE-beschichtete Silikondichtung sorgt für maximale chemische Beständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Geeignet für das Versiegeln von Sicherheitsschliffen
Verbindungsgröße NS 14/23