Learn More
Greiner Bio-One Schraubkappen für 12 mm-Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 10706362
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Packungsgröße:
500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10706362 Gelb 500 Stück
10545011 Naturfarben 500 Stück
10555011 Rot 500 Stück
13067783 Grün -
10796352 Blau 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10706362 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 366386
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Mikrozentrifugenröhrchen mit 12 mm Durchmesser.Greiner Bio-One Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen bestehen aus hochwertigem Polyethylen und umfassen einen O-Ring.
  • Nicht steril
  • Material: Hochwertiges Polystyrol
  • Geeignet für Schlauchdurchmesser: 12 mm
  • Mit O-Ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält O-Ring
Produkttyp Schraubverschluss
Autoklavierbar Autoclavable
Material Polyethylen
Farbe Gelb
Anzahl pro Karton 5000
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 12 mm-Mikrozentrifugenröhrchen