Learn More
Kisico™ Schraubverschlüsse
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gewindegröße (metrisch):
GL18.
GL22.
ca. GL40
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
20 Stück
Specifica
Specifica
| Farbe | Schwarz |
| Gewindegröße (metrisch) | ca. GL40 |
| Verschlussauskleidung | Geschäumtes Polyethylen mit Polyester-Laminat |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto