Learn More
BOLA Screw Caps
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Screw cap with handy knurl, suitable for GL threads, made of PTFE. After assembly, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White |
| Sterilität | Non-sterile |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
| Halsausführung | 98 mm |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Autoklavierbar | Autoclavable |