Learn More
BOLA Screw Caps
Beschreibung
Screw cap with handy knurl, suitable for GL threads, made of PTFE. After assembly, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White |
| Sterilität | Non-sterile |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 14 |
| Halsausführung | 98 mm |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Autoklavierbar | Autoclavable |