Learn More
BOLA Screw Caps
Artikelnummer. p-200110014
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10466591
Marke: BOLA H98601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Screw Caps PTFE
Screw cap with handy knurl, suitable for GL threads, made of PTFE. After assembly, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Farbe White
Sterilität Non-sterile
Gewindegröße (metrisch) GL 14
Halsausführung 98 mm
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Reusable
Autoklavierbar Autoclavable