Learn More
Labcon™ Schraubverschlüsse mit Elastomerdichtung für SuperClear™ Mikroröhrchen
Beschreibung
- Für SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
- Mit integraler Elastomerdichtung
- Kappe mit weicher Greiffläche
- Frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA<
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 12,7 mm |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Verschieden |
| Format | Im Beutel |
| Höhe (metrisch) | 6,1 mm |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |
| Anzahl pro Karton | 5000/Karton |
| Menge | 500 Verschlüsse/Packung; 10 Packungen/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 0,5 bis 2 ml |