Learn More
Labcon™ Schraubverschlüsse mit Elastomerdichtung für SuperClear™ Mikroröhrchen
Artikelnummer. 17577906
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Purpur
Rot
Verschieden
Weiß
Packungsgröße:
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
17577906 Weiß 500 Stück
17507916 Rot 500 Stück
17597906 Orange 500 Stück
17587906 Gelb 500 Stück
17537916 Grün 500 Stück
17527916 Blau 500 Stück
17517916 Purpur 500 Stück
17567906 Naturfarben 500 Stück
17547916 Verschieden 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17577906 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 36028710009
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schraubverschlüsse mit Elastomerdichtungen sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich.
  • Für SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
  • Mit integraler Elastomerdichtung
  • Kappe mit weicher Greiffläche
  • Frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA<
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Format Im Beutel
Höhe (metrisch) 6,1 mm
Anzahl pro Packung 500/Packung
Anzahl pro Karton 5000/Karton
Menge 500 Verschlüsse/Packung; 10 Packungen/Karton
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 0,5 bis 2 ml