Learn More
Labcon Schraubverschlüsse mit O-Ringen für SuperClear™ Mikroröhrchen
Beschreibung
- Verschluss für Mikroröhrchen
- Mit Ethylen-Propylen-O-Ring
- Endotoxinfrei (nicht pyrogen)
- Polyethylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Auskleidungsmaterial | Ethylen-Propylen-O-Ring |
| Vorsterilisiert | Nein |
| Produkttyp | Mikroröhrchen-Kappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation |
| Verpackung | 500/Beutel, 10 Beutel/Karton |
| Menge | 500/Beutel |
| Mehr anzeigen |