Learn More
Greiner Bio-One Schraubkappen für Rollerflaschen aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Product Code. 10345532
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
83 mm
Unit Size:
100 Stück
Product Code. Gewindegröße (metrisch) unitSize
10345532 83 mm 100 Stück
1 options
Product Code. 10345532
Brand: Greiner Bio-One 383361
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für Polystyrol-Rollflasche. Greiner Bio-One Schraubverschlüsse für Rollflaschen aus Polystyrol sind steril und frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
  • Steril
  • Nicht zytotoxisch
  • Pyrogenfrei
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Blau
Anzahl pro Karton 100
Sterilität Steril
Gewindegröße (metrisch) 83 mm
Halsausführung 83 mm
Produkttyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Polystyrol-Rollerflasche