Learn More
Kautex™ Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 10242833
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-Flasche
1500/2500/4000 ml Flasche
250/350 ml-Flasche
50-ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
28 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10242833 250/350 ml-Flasche 45 mm 1 Stück
12408641 50-ml-Flasche 28 mm 1 Stück
11900487 100 ml-Flasche 32 mm 100 Stück
10095851 1500/2500/4000 ml Flasche 80 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10242833 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000076306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.00 €
    0.51 € / 1 Stück
    Sparen 1.49 €
    74% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Die beständigen Kautex™ Schraubverschlüsse sind für Kautex™ Weithalsflaschen aus HDPE konzipiert.
  • UN-Zulassung für Feststoffe bei Verwendung von Verschlüssen mit zugehörigen Flaschen
  • Manipulationssicherer Ring
  • Die konische Dichtung sorgt für einen auslaufsicheren Verschluss.
  • Erhältlich für Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 4000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Enthält Originalitätsring und Konusdichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) 250/350 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Produkttyp Schraubverschluss