missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Screw In Connector with Ground Joint

Artikelnummer. 16679253
Click to view available options
Anschlussgröße:
15 mm
22 mm
24 mm
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16679253

Marke: BOLA B15402

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Screw In Connector with Ground Joint Male thread on ground socket.

  • For connection to BOLA Reactor Lids.
  • Connector with ground socket.
  • With hexagonal gripping surface in standard wrench size.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Anschlussgröße 15 mm
Farbe White
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt