Learn More
BOLA Einschraub-Rohrverschraubungen
Artikelnummer. 10013261
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewindegröße:
G 1/2
G 1/4
G 1/8
NPT 1/2
NPT 3/8
NPT 1/4
NPT 1/8
Durchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10013261 G 1/4 6 mm 1 Stück
10429381 NPT 1/8 4 mm 1 Stück
10267351 G 1/8 4 mm 1 Stück
10184821 G 1/4 8 mm 1 Stück
10136170 NPT 3/8 8 mm 1 Stück
10607721 NPT 1/4 10 mm 1 Stück
10766732 G 1/4 10 mm 1 Stück
10577502 NPT 3/8 10 mm 1 Stück
10547081 NPT 1/2 12 mm -
10727872 G 1/2 14 mm 1 Stück
10217691 NPT 1/2 16 mm 1 Stück
10788242 G 1/2 16 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10013261 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. D51814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10 €
    24.81 € / 1 Stück
    Sparen 19.29 €
    43% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PTFE-Rohrverschraubungen mit Schraubanschluss, Mutter aus glasfaserverstärktem PTFE
Gerade Rohrverschraubung aus PTFE mit Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE und einem Einschraubgewinde (entweder NPT oder G). Universelle chemische Beständigkeit, das Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gesamtlänge (metrisch) 38 mm
Gewindegröße G 1/4
Farbe Weiß
Flexibilität Starr